Documentos clave
SAB1408706
Sigma-Aldrich
Anti-NR2E3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ESCS, MGC49976, PNR, RNR, RP37, rd7
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 44.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NR2E3(10002)
Descripción general
This protein is part of a large family of nuclear receptor transcription factors involved in signaling pathways. Nuclear receptors have been shown to regulate pathways involved in embryonic development, as well as in maintenance of proper cell function in adults. Members of this family are characterized by discrete domains that function in DNA and ligand binding. This gene encodes a retinal nuclear receptor that is a ligand-dependent transcription factor. Defects in this gene are a cause of enhanced S cone syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
NR2E3 (NP_055064.1, 1 a.a. ~ 410 a.a) full-length human protein.
Sequence
METRPTALMSSTVAAAAPAAGAASRKESPGRWGLGEDPTGVSPSLQCRVCGDSSSGKHYGIYACNGCSGFFKRSVRRRLIYRCQVGAGMCPVDKAHRNQCQACRLKKCLQAGMNQDAVQNERQPRSTAQVHLDSMESNTESRPESLVAPPAPAGRSPRGPTPMSAARALGHHFMASLITAETCAKLEPEDADENIDVTSNDPEFPSSPYSSSSPCGLDSIHETSARLLFMAVKWAKNLPVFSSLPFRDQVILLEEAWSELFLLGAIQWSLPLDSCPLLAPPEASAAGGAQGRLTLASMETRVLQETISRFRALAVDPTEFACMKALVLFKPETRGLKDPEHVEALQDQSQVMLSQHSKAHHPSQPVRFGKLLLLLPSLRFITAERIELLFFRKTIGNTPMEKLLCDMFKN
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human NR2E3 protein.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)