SAB1408662
Anti-HMG20B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BRAF25, BRAF35, FLJ26127, HMGX2, HMGXB2, PP7706, SMARCE1r, SOXL, pp8857
Seleccione un Tamaño
368,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
368,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.8 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HMG20B(10362)
Inmunógeno
Sequence
MSHGPKQPGAAAAPAGGKAPGQHGGFVVTVKQERGEGPRAGEKGSHEEEPVKKRGWPKGKKRKKILPNGPKAPVTGYVRFLNERREQIRTRHPDLPFPEITKMLGAEWSKLQPTEKQRYLDEAEREKQQYMKELRAYQQSEAYKMCTEKIQEKKIKKEDSSSGLMNTLLNGHKGGDCDGFSTFDVPIFTEEFLDQNKAREAELRRLRKMNVAFEEQNAVLQRHTQSMSSARERLEQELALEERRTLALQQQLQAVRQALTASFASLPVPGTGETPTLGTLDFYMARLHGAIERDPAQHEKLIVRIKEILAQVASEHL
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)