Documentos clave
SAB1408604
Sigma-Aldrich
Anti-MGAT3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ43371, GNT-III, GNT3, MGC141943, MGC142278
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~61.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MGAT3(4248)
Descripción general
There are believed to be over 100 different glycosyltransferases involved in the synthesis of protein-bound and lipid-bound oligosaccharides. The enzyme encoded by this gene transfers a GlcNAc residue to the beta-linked mannose of the trimannosyl core of N-linked oligosaccharides and produces a bisecting GlcNAc. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MGAT3 (AAH75025.1, 1 a.a. ~ 533 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKMRRYKLFLMFCMAGLCLISFLHFFKTLSYVTFPRELASLSPNLVSSFFWNNAPVTPQASPEPGGPDLLRTPLYSHSPLLQPLPPSKAAEELHRVDLVLPEDTTEYFVRTKAGGVCFKPGTKMLERPPPGRPEEKPEGANGSSARRPPRYLLSARERTGGRGARRKWVECVCLPGWHGPSCGVPTVVQYSNLPTKERLVPREVPRRVINAINVNHEFDLLDVRFHELGDVVDAFVVCESNFTAYGEPRPLKFREMLTNGTFEYIRHKVLYVFLDHFPPGGRQDGWIADDYLRTFLTQDGVSRLRNLRPDDVFIIDDADEIPARDGVLFLKLYDGWTEPFAFHMRKSLYGFFWKQPGTLEVVSGCTVDMLQAVYGLDGIRLRRRQYYTMPNFRQYENRTGHILVQWSLGSPLHFAGWHCSWCFTPEGIYFKLVSAQNGDFPRWGDYEDKRDLNYIRGLIRTGGWFDGTQQEYPPADPSEHMYAPKYLLKNYDRFHYLLDNPYQEPRSTAAGGWRHRGPEGRPPARGKLDEAEV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)