Documentos clave
SAB1408550
Sigma-Aldrich
Anti-BLR1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BLR1, CD185, MDR15, MGC117347
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~42 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CXCR5(643)
Descripción general
This gene was identified as a gene specifically expressed in Burkitt′s lymphoma and lymphatic tissues. The protein encoded by this gene is predicted to be a seven transmembrane G protein- coupled receptor and belongs to the CXC chemokine receptor family. BLC, a B-lymphocyte chemoattractant, was identified to be a specific ligand for this receptor. Studies of this gene and its mouse conterpart strongly suggest the essential function of this gene in B cell migration and localization within specific anatomic compartments, such as follicles in lymph nodes as well as in spleen. Two alternatively spliced variants of this gene exist. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CXCR5 (NP_001707.1, 1 a.a. ~ 372 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNYPLTLEMDLENLEDLFWELDRLDNYNDTSLVENHLCPATEGPLMASFKAVFVPVAYSLIFLLGVIGNVLVLVILERHRQTRSSTETFLFHLAVADLLLVFILPFAVAEGSVGWVLGTFLCKTVIALHKVNFYCSSLLLACIAVDRYLAIVHAVHAYRHRRLLSIHITCGTIWLVGFLLALPEILFAKVSQGHHNNSLPRCTFSQENQAETHAWFTSRFLYHVAGFLLPMLVMGWCYVGVVHRLRQAQRRPQRQKAVRVAILVTSIFFLCWSPYHIVIFLDTLARLKAVDNTCKLNGSLPVAITMCEFLGLAHCCLNPMLYTFAGVKFRSDLSRLLTKLGCTGPASLCQLFPSWRRSSLSESENATSLTTF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)