SAB1408367
Anti-UNC45B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CMYA4, FLJ38610, MGC119540, MGC119541, SMUNC45, UNC45
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~94.8 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UNC45B(146862)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MAEVEAVQLKEEGNRHFQLQDYKAATNSYSQALKLTKDKALLATLYRNRAACGLKTESYVQAASDASRAIDINSSDIKALYRRCQALEHLGKLDQAFKDVQRCATLEPRNQNFQEMLRRLNTSIQEKLRVQFSTDSRVQKMFEILLDENSEADKREKAANNLIVLGREEAGAEKIFQNNGVALLLQLLDTKKPELVLAAVRTLSGMCSGHQARATVILHAVRIDRICSLMAVENEEMSLAVCNLLQAIIDSLSGEDKREHRGKEEALVLDTKKDLKQITSHLLDMLVSKKVSGQGRDQALNLLNKNVPRKDLAIHDNSRTIYVVDNGLRKILKVVGQVPDLPSCLPLTDNTRMLASILINKLYDDLRCDPERDHFRKICEEYITGKFDPQDMDKNLNAIQTVSGILQGPFDLGNQLLGLKGVMEMMVALCGSERETDQLVAVEALIHASTKLSRATFIITNGVSLLKQIYKTTKNEKIKIRTLVTSDKTILYSVATTLVNCTNSYDVKEVIPELVQLAKFSKQHVPEEHPKDKKDFIDMRVKRLLKAGVISALACMVKADSAILTDQTKELLARVFLALCDNPKDRGTIVAQGGGKALIPLALEGTDVGKVKAAHALAKIAAVSNPDIAFPGERVYEVVRPLVRLLDTQRDGLQNYEALLGLTNLSGRSDKLRQKIFKERALPDIENYMFENHDQLRQAATECMCNMVLHKEVQERFLADGNDRLKLVVLLCGEDDDKVQNAAAGALAMLTAAHKKLCLKMTQVTTQWLEILQRLCLHDQLSVQHRGLVIAYNLLAADAELAKKLVESELLEILTVVGKQEPDEKKAEVVQTARECLIKCMDYGFIKPVS
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)