Documentos clave
SAB1408363
Sigma-Aldrich
Anti-TTBK2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
KIAA0847, SCA11, TTBK
Seleccione un Tamaño
50 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~54 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TTBK2(146057)
Descripción general
This gene encodes a serine-threonine kinase that putatively phosphorylates tau and tubulin proteins. Mutations in this gene cause spinocerebellar ataxia type 11 (SCA11); a neurodegenerative disease characterized by progressive ataxia and atrophy of the cerebellum and brainstem. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
TTBK2 (AAH41876.1, 1 a.a. ~ 478 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGGGEQLDILSVGILVKERWKVLRKIGGGGFGEIYDALDMLTRENVALKVESAQQPKQVLKMEVAVLKKLQGKDHVCRFIGCGRNDRFNYVVMQLQGRNLADLRRSQSRGTFTISTTLRLGRQILESIESIHSVGFLHRDIKPSNFAMGRFPSTCRKCYMLDFGLARQFTNSCGDVRPPRAVAGFRGTVRYASINAHRNREMGRHDDLWSLFYMLVEFVVGQLPWRKIKDKEQVGSIKERYDHRLMLKHLPPEFSIFLDHISSLDYFTKPDYQLLTSVFDNSIKTFGVIESDPFDWEKTGNDGSLTTTTTSTTPQLHTRLTPAAIGIANATPIPGDLLRENTDEVFPDEQLSDGENGIPVGVSPDKLPGSLGHPRPQEKDVWEEMDANKNKIKLGICKAATEEENSHGQANGLLNAPSLGSPIRVRSEITQPDRDIPLVRKLRSIHSFELEKRLTLEPKPDTDKFLETWYKIVYFSF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)