Key Documents
SAB1408347
Sigma-Aldrich
Anti-RPL10L antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ27353
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~24.5 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RPL10L(140801)
Descripción general
This gene encodes a protein sharing sequence similarity with ribosomal protein L10. It is not currently known whether the encoded protein is a functional ribosomal protein or whether it has evolved a function that is independent of the ribosome. This gene is intronless. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RPL10L (NP_542784.1, 1 a.a. ~ 214 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGRRPARCYRYCKNKPYPKSRFCRGVPDAKIRIFDLGRKKAKVDEFPLGGHMVSDEYEQLSSEALEAARICANKYMVKSCGRDGFHMRVRLHPFHVIRINKMLSCAGADRLQTGMRGAFGKPQGTVARVHIGQVIMSIRTKLQNEEHVIEALRRAKFKFPGRQKIHISKKWGFTKFNADEFEDMVAKKCLIPDGCGVKYVPSHGPLDKWRVLHS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable