Documentos clave
SAB1408213
Sigma-Aldrich
Anti-CMTM1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CKLFH, CKLFH1, CKLFSF1, MGC71870
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~12.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CMTM1(113540)
Descripción general
This gene belongs to the chemokine-like factor gene superfamily, a novel family that is similar to the chemokine and the transmembrane 4 superfamilies of signaling molecules. The protein encoded by this gene may play an important role in testicular development. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CMTM1 (NP_851787.1, 1 a.a. ~ 114 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDPEHAKPESSEAPSGNLKQPETAAALSLILGALACFIITQANESFITITSLEICIVVFFILIYVLTLHHLLTYLHWPLLDLTNSIITAVFLSVVAILAMQEKKRRHLLYVGGR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)