SAB1408139
Anti-MUM1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ14868, FLJ22283, HSPC211, MGC131891, MGC163315, MUM-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~78.8 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MUM1(84939)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
MMADAKYVLCRWEKRLWPAKVLARTATSTKNKRRKEYFLAVQILSLEEKIKVKSTEVEILEKSQIEAIASSLASQNEVPAAPLEELAYRRSLRVALDVLSEGSIWSQESSAGTGRADRSLRGKPMEHVSSPCDSNSSSLPRGDVLGSSRPHRRRPCVQQSLSSSFTCEKDPECKVDHKKGLRKSENPRGPLVLPAGGGAQDESGSRIHHKNWTLASKRGGNSAQKASLCLNGSSLSEDDTERDMGSKGGSWAAPSLPSGVREDDPCANAEGHDPGLPLGSLTAPPAPEPSACSEPGECPAKKRPRLDGSQRPPAVQLEPMAAGAAPSPGPGPGPRESVTPRSTARLGPPPSHASADATRCLPCPDSQKLEKECQSSEESMGSNSMRSILEEDEEDEEPPRVLLYHEPRSFEVGMLVWHKHKKYPFWPAVVKSVRQRDKKASVLYIEGHMNPKMKGFTVSLKSLKHFDCKEKQTLLNQAREDFNQDIGWCVSLITDYRVRLGCGSFAGSFLEYYAADISYPVRKSIQQDVLGTKLPQLSKGSPEEPVVGCPLGQRQPCRKMLPDRSRAARDRANQKLVEYIVKAKGAESHLRAILKSRKPSRWLQTFLSSSQYVTCVETYLEDEGQLDLVVKYLQGVYQEVGAKVLQRTNGDRIRFILDVLLPEAIICAISAVDEVDYKTAEEKYIKGPSLSYREKEIFDNQLLEERNRRRR
Forma física
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable