MABC640
Anti-MUM1 Antibody, clone 4G10
ascites fluid, clone 4G10, from mouse
Sinónimos:
PWWP domain-containing protein MUM1, Mutated melanoma-associated antigen 1, MUM-1, Protein expandere
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4G10, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PWWP3A(84939)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-2000 dilution of this antibody detected recombinant MUM1.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
Recombinant MUM1 protein
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable