Documentos clave
SAB1408056
Sigma-Aldrich
Anti-SHARPIN antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp434N1923, SIPL1
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~33.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SHARPIN(81858)
Inmunógeno
SHARPIN (AAH25244.1, 1 a.a. ~ 326 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPPAGGAAAAASDLGSAAVLLAVHAAVRPLGAGPDAEAQLRRLQLSADPERPGRFRLELLGAGPGAVNLEWPLESVSYTIRGPTQHELQPPPGGPGTLSLHFLNPQEAQRWAVLVRGATVEGQNGSKSNSPPALGPEACPVSLPSPPEASTLKGPPPEADLPRSPGNLTEREELAGSLARAIAGGDEKGAAQVAAVLAQHRVALSVQLQEACFPPGPIRLQVTLEDAASAASAASSAHVALQVHPHCTVAALQEQVFSELGFPPAVQRWVIGRCLCVPERSLASYGVRQDGDPAFLYLLSAPREAPAQLVLSFLHLHQCPRPPWL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kelly Verhelst et al.
The EMBO journal, 31(19), 3845-3855 (2012-10-04)
Linear polyubiquitination of proteins has recently been implicated in NF-κB signalling and is mediated by the linear ubiquitin chain assembly complex (LUBAC), consisting of HOIL-1, HOIP and Sharpin. However, the mechanisms that regulate linear ubiquitination are still unknown. Here, we