Documentos clave
SAB1407822
Sigma-Aldrich
Anti-LY6G5B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C6orf19, G5b
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~22.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LY6G5B(58496)
Categorías relacionadas
Descripción general
LY6G5B belongs to a cluster of leukocyte antigen-6 (LY6) genes located in the major histocompatibility complex (MHC) class III region on chromosome 6. Members of the LY6 superfamily typically contain 70 to 80 amino acids, including 8 to 10 cysteines. Most LY6 proteins are attached to the cell surface by a glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor that is directly involved in signal transduction (Mallya et al., 2002 [PubMed 12079290]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
LY6G5B (NP_067044.2, 1 a.a. ~ 201 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKVHMLVGVLVMVGFTVGKVPVPDIRTCHFCLVEDPSVGCISGSEKCTISSSSLCMVITIYYDVKVRFIVRGCGQYISYRCQEKRNTYFAEYWYQAQCCQYDYCNSWSSPQLQSSLPEPHDRPLALPLSDSQIQWFYQALNLSLPLPNFHAGTEPDGLDPMVTLSLNLGLSFAELRRMYLFLNSSGLLVLPQAGLLTPHPS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)