Documentos clave
SAB1407506
Sigma-Aldrich
Anti-DPH5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AD-018, CGI-30, HSPC143, MGC61450, NPD015
Seleccione un Tamaño
50 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~31.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DPH5(51611)
Descripción general
This gene encodes a component of the diphthamide synthesis pathway. Diphthamide is a post-translationally modified histidine residue found only on translation elongation factor 2. It is conserved from archaebacteria to humans, and is targeted by diphtheria toxin and Pseudomonas exotoxin A to halt cellular protein synthesis. The yeast and Chinese hamster homologs of this protein catalyze the trimethylation of the histidine residue on elongation factor 2, resulting in a diphthine moiety that is subsequently amidated to yield diphthamide. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DPH5 (NP_001070862.1, 1 a.a. ~ 285 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLYLIGLGLGDAKDITVKGLEVVRRCSRVYLEAYTSVLTVGKEALEEFYGRKLVVADREEVEQEADNILKDADISDVAFLVVGDPFGATTHSDLVLRATKLGIPYRVIHNASIMNAVGCCGLQLYKFGETVSIVFWTDTWRPESFFDKVKKNRQNGMHTLCLLDIKVKEQSLENLIKGRKIYEPPRYMSVNQAAQQLLEIVQNQRIRGEEPAVTEETLCVGLARVGADDQKIAAGTLRQMCTVDLGEPLHSLIITGGSIHPMEMEMLSLFSIPENSSESQSINGL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)