Documentos clave
SAB1407492
Sigma-Aldrich
Anti-PRRX2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC19843, PMX2, PRX2
Seleccione un Tamaño
50 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~27.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRRX2(51450)
Descripción general
The DNA-associated protein encoded by this gene is a member of the paired family of homeobox proteins. Expression is localized to proliferating fetal fibroblasts and the developing dermal layer, with downregulated expression in adult skin. Increases in expression of this gene during fetal but not adult wound healing suggest a possible role in mechanisms that control mammalian dermal regeneration and prevent formation of scar response to wounding. The expression patterns provide evidence consistent with a role in fetal skin development and a possible role in cellular proliferation. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PRRX2 (NP_057391.1, 1 a.a. ~ 253 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDSAAAAFALDKPALGPGPPPPPPALGPGDCAQARKNFSVSHLLDLEEVAAAGRLAARPGARAEAREGAAREPSGGSSGSEAAPQDGECPSPGRGSAAKRKKKQRRNRTTFNSSQLQALERVFERTHYPDAFVREELARRVNLSEARVQVWFQNRRAKFRRNERAMLASRSASLLKSYSQEAAIEQPVAPRPTALSPDYLSWTASSPYSTVPPYSPGSSGPATPGVNMANSIASLRLKAKEFSLHHSQVPTVN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)