SAB1407489
Anti-VGLL1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
TDU, VGL1
Seleccione un Tamaño
417,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
417,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~28.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VGLL1(51442)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MEEMKKTAIRLPKGKQKPIKTEWNSRCVLFTYFQGDISSVVDEHFSRALSNIKSPQELTPSSQSEGVMLKNDDSMSPNQWRYSSPWTKPQPEVPVTNRAANCNLHVPGPMAVNQFSPSLARRASVRPGELWHFSSLAGTSSLEPGYSHPFPARHLVPEPQPDGKREPLLSLLQQDRCLARPQESAARENGNPGQIAGSTGLLFNLPPGSVHYKKLYVSRGSASTSLPNETLSELETPGKYSLTPPNHWGHPHRYLQHL
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)