Documentos clave
SAB1407231
Sigma-Aldrich
Anti-CCNDBP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DIP1, GCIP
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~40.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CCNDBP1(23582)
Descripción general
This gene was identified by the interaction of its gene product with Grap2, a leukocyte-specific adaptor protein important for immune cell signaling. The protein encoded by this gene was shown to interact with cyclin D. Transfection of this gene in cells was reported to reduce the phosphorylation of Rb gene product by cyclin D-dependent protein kinase, and inhibit E2F1-mediated transcription activity. This protein was also found to interact with helix-loop-helix protein E12 and is thought to be a negative regulator of liver-specific gene expression. Several alternatively spliced variants have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CCNDBP1 (AAH09689.1, 1 a.a. ~ 360 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASATAPAAAVPTLASPLEQLRHLAEELRLLLPRVRVGEAQETTEEFNREMFWRRLNEAAVTVSREATTLTIVFSQLPLPSPQETQKFCEQVHAAIKAFIAVYYLLPKDQGITLRKLVRGATLDIVDGMAQLMEVLSVTPTQSPENNDLISYNSVWVACQQMPQIPRDNKAAALLMLTKNVDFVKDAHEEMEQAVEECDPYSGLLNDTEENNSDNHNHEDDVLGFPSNQDLYWSEDDQELIIPCLALVRASKACLKKIRMLVAENGKKDQVAQLDDIVDISDEISPSVDDLALSIYPPMCHLTVRINSAKLVSVLKKALEITKASHVTPQPEDSWIPLLINAIDHCMNRIKELTQSELEL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)