Documentos clave
SAB1407051
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF274 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp686K08243, FLJ37843, HFB101, ZF2, ZKSCAN19
Seleccione un Tamaño
50 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~74.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZNF274(10782)
Descripción general
This gene encodes a zinc finger protein containing five C2H2-type zinc finger domains, one or two Kruppel-associated box A (KRAB A) domains, and a leucine-rich domain. The encoded protein has been suggested to be a transcriptional repressor. It localizes predominantly to the nucleolus. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms exist. These variants utilize alternative polyadenylation signals. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ZNF274 (NP_598009.1, 1 a.a. ~ 653 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASRLPTAWSCEPVTFEDVTLGFTPEEWGLLDLKQKSLYREVMLENYRNLVSVEHQLSKPDVVSQLEEAEDFWPVERGIPQDTIPEYPELQLDPKLDPLPAESPLMNIEVVEVLTLNQEVAGPRNAQIQALYAEDGSLSADAPSEQVQQQGKHPGDPEAARQRFRQFRYKDMTGPREALDQLRELCHQWLQPKARSKEQILELLVLEQFLGALPVKLRTWVESQHPENCQEVVALVEGVTWMSEEEVLPAGQPAEGTTCCLEVTAQQEEKQEDAAICPVTVLPEEPVTFQDVAVDFSREEWGLLGPTQRTEYRDVMLETFGHLVSVGWETTLENKELAPNSDIPEEEPAPSLKVQESSRDCALSSTLEDTLQGGVQEVQDTVLKQMESAQEKDLPQKKHFDNRESQANSGALDTNQVSLQKIDNPESQANSGALDTNQVLLHKIPPRKRLRKRDSQVKSMKHNSRVKIHQKSCERQKAKEGNGCRKTFSRSTKQITFIRIHKGSQVCRCSECGKIFRNPRYFSVHKKIHTGERPYVCQDCGKGFVQSSSLTQHQRVHSGERPFECQECGRTFNDRSAISQHLRTHTGAKPYKCQDCGKAFRQSSHLIRHQRTHTGERPYACNKCGKAFTQSSHLIGHQRTHNRTKRKKKQPTS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)