Documentos clave
SAB1406814
Sigma-Aldrich
Anti-PPT2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C6orf8, DKFZp564P1516, G14
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~34.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPT2(9374)
Descripción general
This gene encodes a member of the palmitoyl-protein thioesterase family. The encoded glycosylated lysosomal protein has palmitoyl-CoA hydrolase activity in vitro, but does not hydrolyze palmitate from cysteine residues in proteins. Three transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene, with one of the isoforms being inactive. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PPT2 (NP_005146.3, 1 a.a. ~ 302 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLGLWGQRLPAAWVLLLLPFLPLLLLAAPAPHRASYKPVIVVHGLFDSSYSFRHLLEYINETHPGTVVTVLDLFDGRESLRPLWEQVQGFREAVVPIMAKAPQGVHLICYSQGGLVCRALLSVMDDHNVDSFISLSSPQMGQYGDTDYLKWLFPTSMRSNLYRICYSPWGQEFSICNYWHDPHHDDLYLNASSFLALINGERDHPNATVWRKNFLRVGHLVLIGGPDDGVITPWQSSFFGFYDANETVLEMEEQLVYLRDSFGLKTLLARGAIVRCPMAGISHTAWHSNRTLYETCIEPWLS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)