Documentos clave
SAB1406787
Sigma-Aldrich
Anti-COX7A2L antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
COX7AR, COX7RP, EB1, SIG81
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~12.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COX7A2L(9167)
Descripción general
Cytochrome c oxidase (COX), the terminal component of the mitochondrial respiratory chain, catalyzes the electron transfer from reduced cytochrome c to oxygen. This component is a heteromeric complex consisting of 3 catalytic subunits encoded by mitochondrial genes and multiple structural subunits encoded by nuclear genes. The mitochondrially-encoded subunits function in electron transfer, and the nuclear-encoded subunits may function in the regulation and assembly of the complex. This nuclear gene encodes a protein similar to polypeptides 1 and 2 of subunit VIIa in the C-terminal region, and also highly similar to the mouse Sig81 protein sequence. This gene is expressed in all tissues, and upregulated in a breast cancer cell line after estrogen treatment. It is possible that this gene represents a regulatory subunit of COX and mediates the higher level of energy production in target cells by estrogen. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
COX7A2L (NP_004709.2, 1 a.a. ~ 114 a.a) full-length human protein.
Sequence
MYYKFSGFTQKLAGAWASEAYSPQGLKPVVSTEAPPIIFATPTKLTSDSTVYDYAGKNKVPELQKFFQKADGVPVYLKRGLPDQMLYRTTMALTVGGTIYCLIALYMASQPKNK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)