Documentos clave
SAB1406695
Sigma-Aldrich
Anti-RFXANK antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ANKRA1, BLS, F14150_1, MGC138628, RFX-B
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~25.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RFXANK(8625)
Descripción general
Major histocompatibility (MHC) class II molecules are transmembrane proteins that have a central role in development and control of the immune system. The protein encoded by this gene, along with regulatory factor X-associated protein and regulatory factor-5, forms a complex that binds to the X box motif of certain MHC class II gene promoters and activates their transcription. Once bound to the promoter, this complex associates with the non-DNA-binding factor MHC class II transactivator, which controls the cell type specificity and inducibility of MHC class II gene expression. This protein contains ankyrin repeats involved in protein-protein interactions. Mutations in this gene have been linked to bare lymphocyte syndrome type II, complementation group B. Two transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene, with only one isoform showing activation activity. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RFXANK (NP_604389.1, 1 a.a. ~ 237 a.a) full-length human protein.
Sequence
MELTQPAEDLIQTQQTPASELGDPEDPGEEAADGSDTVVLSLFPCTPEPVNPEPDASVSSPQGSSLKHSTTLTNRQRGNEVSALPATLDCDNLVNKPDERGFTPLIWASAFGEIETVRFLLEWGADPHILAKERESALSLASTGGYTDIVGLLLERDVDINIYDWNGGTPLLYAVRGNHVKCVEALLARGADLTTEADSGYTPMDLAVALGYRKVQQVIENHILKLFQSNLVPADPE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)