Documentos clave
SAB1406636
Sigma-Aldrich
Anti-ARMET antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ARP, MANF, MGC142148, MGC142150
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~20.02 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARMET(7873)
Descripción general
The protein encoded by this gene is localized in the endoplasmic reticulum (ER) and golgi, and is also secreted. Reducing expression of this gene increases susceptibility to ER stress-induced death and promotes cell proliferation. The protein was initially thought to be longer at the N-terminus and to contain an arginine-rich region but transcribed evidence indicates a smaller open reading frame that does not encode the arginine tract. The presence of a specific mutation changing the previously numbered codon 50 from ATG to AGG, or deletion of that codon, has been reported in a variety of solid tumors. With the protein size correction, this codon is now identified as the initiation codon. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ARMET (AAH07282, 1 a.a. ~ 182 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRRMWATQGLAVALALSVLPGSRALRPGDCEVCISYLGRFYQDLKDRDVTFSPATIENELIKFCREARGKENRLCYYIGATDDAATKIINEVSKPLAHHIPVEKICEKLKKKDSQICELKYDKQIDLSTVDLKKLRVKELKKILDDWGETCKGCAEKSDYIRKINELMPKYAPKAASARTDL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)