Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1406420
Sigma-Aldrich
Anti-SDCBP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MDA-9, ST1, SYCL, TACIP18
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~32.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SDCBP(6386)
Descripción general
The protein encoded by this gene was initially identified as a molecule linking syndecan-mediated signaling to the cytoskeleton. The syntenin protein contains tandemly repeated PDZ domains that bind the cytoplasmic, C-terminal domains of a variety of transmembrane proteins. This protein may also affect cytoskeletal-membrane organization, cell adhesion, protein trafficking, and the activation of transcription factors. The protein is primarily localized to membrane-associated adherens junctions and focal adhesions but is also found at the endoplasmic reticulum and nucleus. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SDCBP (NP_001007068.1, 1 a.a. ~ 298 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLYPSLEDLKVDKVIQAQTAFSANPANPAILSEASAPIPHDGNLYPRLYPELSQYMGLSLNEEEIRANVAVVSGAPLQGQLVARPSSINYMVAPVTGNDVGIRRAEIKQGIREVILCKDQDGKIGLRLKSIDNGIFVQLVQANSPASLVGLRFGDQVLQINGENCAGWSSDKAHKVLKQAFGEKITMTIRDRPFERTITMHKDSTGHVGFIFKNGKITSIVKDSSAARNGLLTEHNICEINGQNVIGLKDSQIADILSTSGTVVTITIMPAFIFEHIIKRMAPSIMKSLMDHTIPEV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)