Documentos clave
SAB1406340
Sigma-Aldrich
Anti-PTK6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BRK, FLJ42088
Seleccione un Tamaño
50 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~51.8 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTK6(5753)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a cytoplasmic nonreceptor protein kinase which may function as an intracellular signal transducer in epithelial tissues. Overexpression of this gene in mammary epithelial cells leads to sensitization of the cells to epidermal growth factor and results in a partially transformed phenotype. Expression of this gene has been detected at low levels in some breast tumors but not in normal breast tissue. The encoded protein has been shown to undergo autophosphorylation. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PTK6 (NP_005966.1, 1 a.a. ~ 451 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVSRDQAHLGPKYVGLWDFKSRTDEELSFRAGDVFHVARKEEQWWWATLLDEAGGAVAQGYVPHNYLAERETVESEPWFFGCISRSEAVRRLQAEGNATGAFLIRVSEKPSADYVLSVRDTQAVRHYKIWRRAGGRLHLNEAVSFLSLPELVNYHRAQSLSHGLRLAAPCRKHEPEPLPHWDDWERPREEFTLCRKLGSGYFGEVFEGLWKDRVQVAIKVISRDNLLHQQMLQSEIQAMKKLRHKHILALYAVVSVGDPVYIITELMAKGSLLELLRDSDEKVLPVSELLDIAWQVAEGMCYLESQNYIHRDLAARNILVGENTLCKVGDFGLARLIKEDVYLSHDHNIPYKWTAPEALSRGHYSTKSDVWSFGILLHEMFSRGQVPYPGMSNHEAFLRVDAGYRMPCPLECPPSVHKLMLTCWCRDPEQRPCFKALRERLSSFTSYENPT
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)