Documentos clave
SAB1406227
Sigma-Aldrich
Anti-PCK2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PEPCK, PEPCK-M, PEPCK2
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~70.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PCK2(5106)
Descripción general
This gene encodes a member of the phosphoenolpyruvate carboxykinase (GTP) family. The protein is a mitochondrial enzyme that catalyzes the conversion of oxaloacetate to phosphoenolpyruvate in the presence of GTP. A cytosolic form encoded by a different gene has also been characterized and is the key enzyme of gluconeogenesis in the liver. The encoded protein may serve a similar function, although it is constitutively expressed and not modulated by hormones such as glucagon and insulin that regulate the cytosolic form. Alternatively spliced transcript variants have been described. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PCK2 (AAH01454.1, 1 a.a. ~ 640 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAALYRPGLRLNWHGLSPLGWPSCRSIQTLRVLSGDLGQLPTGIRDFVEHSARLCQPEGIHICDGTEAENTATLTLLEQQGLIRKLPKYNNCWLARTDPKDVARVESKTVIVTPSQRDTVPLPPGGARGQLGNWMSPADFQRAVDERFPGCMQGRTMYVLPFSMGPVGSPLSRIGVQLTDSAYVVASMRIMTRLGTPVLQALGDGDFVKCLHSVGQPLTGQGEPVSQWPCNPEKTLIGHVPDQREIISFGSGYGGNSLLGKKCFALRIASRLARDEGWLAEHMLILGITSPAGKKRYVAAAFPSACGKTNLAMMRPALPGWKVECVGDDIAWMRFDSEGRLRAINPENGFFGVAPGTSATTNPNAMATIQSNTIFTNVAETSDGGVYWEGIDQPLPPGVTVTSWLGKPWKPGDKEPCAHPNSRFCAPARQCPIMDPAWEAPEGVPIDAIIFGGRRPKGVPLVYEAFNWRHGVFVGSAMRSESTAAAEHKGKIIMHDPFAMRPFFGYNFGHYLEHWLSMEGRKGAQLPRIFHVNWFRRDEAGHFLWPGFGENARVLDWICRRLEGEDSARETPIGLVPKEGALDLSGLRAIDTTQLFSLPKDFWEQEVRDIRSYLTEQVNQDLPKEVLAELEALERRVHKM
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)