Documentos clave
SAB1406144
Sigma-Aldrich
Anti-MSI1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~39.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MSI1(4440)
Descripción general
This gene encodes a protein containing two conserved tandem RNA recognition motifs. Similar proteins in other species function as RNA-binding proteins and play central roles in posttranscriptional gene regulation. Expression of this gene has been correlated with the grade of the malignancy and proliferative activity in gliomas and melanomas. A pseudogene for this gene is located on chromosome 11q13. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MSI1 (NP_002433.1, 1 a.a. ~ 362 a.a) full-length human protein.
Sequence
METDAPQPGLASPDSPHDPCKMFIGGLSWQTTQEGLREYFGQFGEVKECLVMRDPLTKRSRGFGFVTFMDQAGVDKVLAQSRHELDSKTIDPKVAFPRRAQPKMVTRTKKIFVGGLSVNTTVEDVKQYFEQFGKVDDAMLMFDKTTNRHRGFGFVTFESEDIVEKVCEIHFHEINNKMVECKKAQPKEVMSPTGSARGRSRVMPYGMDAFMLGIGMLGYPGFQATTYASRSYTGLAPGYTYQFPEFRVERTPLPSAPVLPELTAIPLTAYGPMAAAAAAAAVVRGTGSHPWTMAPPPGSTPSRTGGFLGTTSPGPMAELYGAANQDSGVSSYISAASPAPSTGFGHSLGGPLIATAFTNGYH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)