Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1405910
Sigma-Aldrich
Anti-GTF2I antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BAP-135, BAP135, BTKAP1, DIWS, FLJ38776, FLJ56355, IB291, SPIN, TFII-I
Seleccione un Tamaño
50 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~110.1 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GTF2I(2969)
Descripción general
This gene encodes a multifunctional phosphoprotein with roles in transcription and signal transduction. It is deleted in Williams-Beuren syndrome, a multisystem developmental disorder caused by the deletion of contiguous genes at chromosome 7q11.23. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 7, 13 and 21. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GTF2I (AAH99907.1, 1 a.a. ~ 976 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAQVAMSTLPVEDEESSESRMVVTFLMSALESMCKELAKSKAEVACIAVYETDVFVVGTERGRAFVNTRKDFQKDFVKYCVEEEEKAAEMHKMKSTTQANRMSVDAVEIETLRKTVEDYFCFCYGKALGKSTVVPVPYEKMLRDQSAVVVQGLPEGVAFKHPENYDLATLKWILENKAGISFIIKRPFLEPKKHVGGRVMVTDADRSILSPGGSCGPIKVKTEPTEDSGISLEMAAVTVKEESEDPDYYQYNIQGPSETDDVDEKQPLSKPLQGSHHSSEGNEGTEMEVPAEDDDYSPPSKRPKANELPQPPVPEPANAGKRKVREFNFEKWNARITDLRKQVEELFERKYAQAIKAKGPVTIPYPLFQSHVEDLYVEGLPEGIPFRRPSTYGIPRLERILLAKERIRFVIKKHELLNSTREDLQLDKPASGVKEEWYARITKLRKMVDQLFCKKFAEALGSTEAKAVPYQKFEAHPNDLYVEGLPENIPFRSPSWYGIPRLEKIIQVGNRIKFVIKRPELLTHSTTEVTQPRTNTPVKEDWNVRITKLRKQVEEIFNLKFAQALGLTEAVKVPYPVFESNPEFLYVEGLPEGIPFRSPTWFGIPRLERIVRGSNKIKFVVKKPELVISYLPPGMASKINTKALQSPKRPRSPGSNSKVPEIEVTVEGPNNNNPQTSAVRTPTQTNGSNVPFKPRGREFSFEAWNAKITDLKQKVENLFNEKCGEALGLKQAVKVPFALFESFPEDFYVEGLPEGVPFRRPSTFGIPRLEKILRNKAKIKFIIKKPEMFETAIKESTSSKSPPRKINSSPNVNTTASGVEDLNIIQVTIPDDDNERLSKVEKARQLREQVNDLFSRKFGEAIGMGFPVKVPYRKITINRGCVVVDGMPPGVSFKAPSYLEISSMRRILDSAEFIKFTVIRPFPGLVVNNQLVDQSESEGPVIQESAEPSQLEVPATEEIKETDGSSQIKQEPDPTW
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)