Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1405795
Sigma-Aldrich
Anti-FARSA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CML33, FARSL, FARSLA, FRSA, PheHA
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~57.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FARSA(2193)
Descripción general
Aminoacyl-tRNA synthetases are a class of enzymes that charge tRNAs with their cognate amino acids. This gene encodes a product which is similar to the catalytic subunit of prokaryotic and Saccharomyces cerevisiae phenylalanyl-tRNA synthetases (PheRS). This gene product has been shown to be expressed in a tumor-selective and cell cycle stage- and differentiation-dependent manner, the first member of the tRNA synthetase gene family shown to exhibit this type of regulated expression (provided by RefSeq)
Inmunógeno
FARSA (NP_004452.1, 1 a.a. ~ 508 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADGQVAELLLRRLEASDGGLDSAELAAELGMEHQAVVGAVKSLQALGEVIEAELRSTKHWELTAEGEEIAREGSHEARVFRSIPPEGLAQSELMRLPSGKVGFSKAMSNKWIRVDKSAADGPRVFRVVDSMEDEVQRRLQLVRGGQAEKLGEKERSELRKRKLLAEVTLKTYWVSKGSAFSTSISKQETELSPEMISSGSWRDRPFKPYNFLAHGVLPDSGHLHPLLKVRSQFRQIFLEMGFTEMPTDNFIESSFWNFDALFQPQQHPARDQHDTFFLRDPAEALQLPMDYVQRVKRTHSQGGYGSQGYKYNWKLDEARKNLLRTHTTSASARALYRLAQKKPFTPVKYFSIDRVFRNETLDATHLAEFHQIEGVVADHGLTLGHLMGVLREFFTKLGITQLRFKPAYNPYTEPSMEVFSYHQGLKKWVEVGNSGVFRPEMLLPMGLPENVSVIAWGLSLERPTMIKYGINNIRELVGHKVNLQMVYDSPLCRLDAEPRPPPTQEAA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)