SAB1405717
Anti-DLG4 Antibody
mouse polyclonal
Sinónimos:
FLJ97752, FLJ98574, PSD95, SAP-90, SAP90
Seleccione un Tamaño
368,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
368,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-DLG4 antibody produced in mouse, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~85.4 kDa
reactividad de especies
rat, human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DLG4(1742)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MSQRPRAPRSALWLLAPPLLRWAPPLLTVLHSDLFQALLDILDYYEASLSESQKYRYQDEDTPPLEHSPAHLPNQANSPPVIVNTDTLEAPGYELQVNGTEGEMEYEEITLERGNSGLGFSIAGGTDNPHIGDDPSIFITKIIPGGAAAQDGRLRVNDSILFVNEVDVREVTHSAAVEALKEAGSIVRLYVMRRKPPAEKVMEIKLIKGPKGLGFSIAGGVGNQHIPGDNSIYVTKIIEGGAAHKDGRLQIGDKILAVNSVGLEDVMHEDAVAALKNTYDVVYLKVAKPSNAYLSDSYAPPDITTSYSQHLDNEISHSSYLGTDYPTAMTPTSPRRYSPVAKDLLGEEDIPREPRRIVIHRGSTGLGFNIVGGEDGEGIFISFILAGGPADLSGELRKGDQILSVNGVDLRNASHEQAAIALKNAGQTVTIIAQYKPEEYSRFEAKIHDLREQLMNSSLGSGTASLRSNPKRGFYIRALFDYDKTKDCGFLSQALSFRFGDVLHVIDASDEEWWQARRVHSDSETDDIGFIPSKRRVERREWSRLKAKDWGSSSGSQGREDSVLSYETVTQMEVHYARPIIILGPTKDRANDDLLSEFPDKFGSCVPHTTRPKREYEIDGRDYHFVSSREKMEKDIQAHKFIEAGQYNSHLYGTSVQSVREVAEQGKHCILDVSANAVRRLQAAHLHPIAIFIRPRSLENVLEINKRITEEQARKAFDRATKLEQEFTECFSAIVEGDSFEEIYHKVKRVIEDLSGPYIWVPARERL
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)