Documentos clave
SAB1405581
Sigma-Aldrich
Anti-MS4A3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CD20L, HTM4
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~23.65 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MS4A3(932)
Descripción general
This gene encodes a member of the membrane-spanning 4A gene family. Members of this protein family are characterized by common structural features and similar intron/exon splice boundaries and display unique expression patterns among hematopoietic cells and nonlymphoid tissues. This family member likely plays a role in signal transduction and may function as a subunit associated with receptor complexes. The gene encoding this protein is localized to 11q12, among a cluster of related family members. Alternative splicing may result in multiple transcript variants; however, not all variants have been fully described. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MS4A3 (AAH08487, 1 a.a. ~ 214 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASHEVDNAELGSASARGTPGSEAGPEELNTSVYQPIDGSPDYQKAKLQVLGAIQILNAAMILALGVFLGSLQYPYHFQKHFFFFTFYTGYPIWGAVFFCSSGTLSVVAGIKPTRTWIQNSFGMNIASATIALVGTAFLSLNIAVNIQSLRSCHSSSESPDLCNYMGSISNGMVSLLLILTLLELCVTISTIAMWCNANCCNSREEISSPPNSV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)