SAB1405561
Anti-CASR antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CAR, FHH, FIH, GPRC2A, HHC, HHC1, MGC138441, NSHPT, PCAR1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~120.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CASR(846)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MAFYSCCWVLLALTWHTSAYGPDQRAQKKGDIILGGLFPIHFGVAAKDQDLKSRPESVECIRYNFRGFRWLQAMIFAIEEINSSPALLPNLTLGYRIFDTCNTVSKALEATLSFVAQNKIDSLNLDEFCNCSEHIPSTIAVVGATGSGVSTAVANLLGLFYIPQVSYASSSRLLSNKNQFKSFLRTIPNDEHQATAMADIIEYFRWNWVGTIAADDDYGRPGIEKFREEAEERDICIDFSELISQYSDEEEIQHVVEVIQNSTAKVIVVFSSGPDLEPLIKEIVRRNITGKIWLASEAWASSSLIAMPQYFHVVGGTIGFALKAGQIPGFREFLKKVHPRKSVHNGFAKEFWEETFNCHLQEGAKGPLPVDTFLRGHEESGDRFSNSSTAFRPLCTGDENISSVETPYIDYTHLRISYNVYLAVYSIAHALQDIYTCLPGRGLFTNGSCADIKKVEAWQVLKHLRHLNFTNNMGEQVTFDECGDLVGNYSIINWHLSPEDGSIVFKEVGYYNVYAKKGERLFINEEKILWSGFSREVPFSNCSRDCLAGTRKGIIEGEPTCCFECVECPDGEYSDETDASACNKCPDDFWSNENHTSCIAKEIEFLSWTEPFGIALTLFAVLGIFLTAFVLGVFIKFRNTPIVKATNRELSYLLLFSLLCCFSSSLFFIGEPQDWTCRLRQPAFGISFVLCISCILVKTNRVLLVFEAKIPTSFHRKWWGLNLQFLLVFLCTFMQIVICVIWLYTAPPSSYRNQELEDEIIFITCHEGSLMALGFLIGYTCLLAAICFFFAFKSRKLPENFNEAKFITFSMLIFFIVWISFIPAYASTYGKFVSAVEVIAILAASFGLLACIFFNKIYIILFKPSRNTIEEVRCSTAAHAFKVAARATLRRSNVSRKRSSSLGGSTGSTPSSSISSKSNSEDPFPQPERQKQQQPLALTQQEQQQQPLTLPQQQRSQQQPRCKQKVIFGSGTVTFSLSFDEPQKNAMAHGNSTHQNSLEAQKSSDTLTRHQPLLPLQCGETDLDLTVQETGLQGPVGGDQRPEVEDPEELSPALVVSSSQSFVISGGGSTVTENVVNS
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable