SAB1405557
Anti-CAPZA2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CAPPA2, CAPZ
Seleccione un Tamaño
368,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
368,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~32.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CAPZA2(830)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MADLEEQLSDEEKVRIAAKFIIHAPPGEFNEVFNDVRLLLNNDNLLREGAAHAFAQYNLDQFTPVKIEGYEDQVLITEHGDLGNGKFLDPKNRICFKFDHLRKEATDPRPCEVENAVESWRTSVETALRAYVKEHYPNGVCTVYGKKIDGQQTIIACIESHQFQAKNFWNGRWRSEWKFTITPSTTQVVGILKIQVHYYEDGNVQLVSHKDIQDSLTVSNEVQTAKEFIKIVEAAENEYQTAISENYQTMSDTTFKALRRQLPVTRTKIDWNKILSYKIGKEMQNA
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)