Documentos clave
SAB1405435
Sigma-Aldrich
Anti-ADSL antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AMPS, ASASE, ASL
Seleccione un Tamaño
50 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~54.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ADSL(158)
Descripción general
Adenylsuccinate lyase is involved in both de novo synthesis of purines and formation of adenosine monophosphate from inosine monophosphate. It catalyzes two reactions in AMP biosynthesis: the removal of a fumarate from succinylaminoimidazole carboxamide (SAICA) ribotide to give aminoimidazole carboxamide ribotide (AICA) and removal of fumarate from adenylosuccinate to give AMP. Adenylosuccinase deficiency results in succinylpurinemic autism, psychomotor retardation, and , in some cases, growth retardation associated with muscle wasting and epilepsy. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ADSL (NP_000017.1, 1 a.a. ~ 484 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAGGDHGSPDSYRSPLASRYASPEMCFVFSDRYKFRTWRQLWLWLAEAEQTLGLPITDEQIQEMKSNLENIDFKMAAEEEKRLRHDVMAHVHTFGHCCPKAAGIIHLGATSCYVGDNTDLIILRNALDLLLPKLARVISRLADFAKERASLPTLGFTHFQPAQLTTVGKRCCLWIQDLCMDLQNLKRVRDDLRFRGVKGTTGTQASFLQLFEGDDHKVEQLDKMVTEKAGFKRAFIITGQTYTRKVDIEVLSVLASLGASVHKICTDIRLLANLKEMEEPFEKQQIGSSAMPYKRNPMRSERCCSLARHLMTLVMDPLQTASVQWFERTLDDSANRRICLAEAFLTADTILNTLQNISEGLVVYPKVIERRIRQELPFMATENIIMAMVKAGGSRQDCHEKIRVLSQQAASVVKQEGGDNDLIERIQVDAYFSPIHSQLDHLLDPSSFTGRASQQVQRFLEEEVYPLLKPYESVMKVKAELCL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)