Documentos clave
SAB1405395
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTF1A, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PTF1-p48, bHLHa29
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~34.8 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTF1A(256297)
Descripción general
This gene encodes a protein that is a component of the pancreas transcription factor 1 complex (PTF1) and is known to have a role in mammalian pancreatic development. The protein plays a role in determining whether cells allocated to the pancreatic buds continue towards pancreatic organogenesis or revert back to duodenal fates. The protein is thought to be involved in the maintenance of exocrine pancreas-specific gene expression including elastase 1 and amylase. Mutations in this gene cause cerebellar agenesis and loss of expression is seen in ductal type pancreas cancers. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PTF1A (NP_835455, 250 a.a. ~ 328 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QAQKVIICHRGTRSPSPSDPDYGLPPLAGHSLSWTDEKQLKEQNIIRTAKVWTPEDPRKLNSKSSFNNIENEPPFEFVS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)