Documentos clave
SAB1405307
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMKK1 antibody produced in mouse
clone 1F6, ascites fluid
Sinónimos:
CAMKKA, DKFZp761M0423, MGC34095
Seleccione un Tamaño
200 μL
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μL
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F6, monoclonal
mol peso
antigen ~83.31 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CAMKK1(84254)
Descripción general
The product of this gene belongs to the Serine/Threonine protein kinase family, and to the Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase subfamily. This protein plays a role in the calcium/calmodulin-dependent (CaM) kinase cascade. Three transcript variants encoding two distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CAMKK1 (AAH31647, 1 a.a. ~ 520 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEGGPAVCCQDPRAELVERVAAIDVTHLEEADGGPEPTRNGVDPPPRARAASVIPGSTSRLLPARPSLSARKLSLQERPAGSYLEAQAGPYATGPASHISPRAWRRPTIESHHVAISDAEDCVQLNQYKLQSEIGKGAYGVVRLAYNESEDRHYAMKVLSKKKLLKQYGFPRRPPPRGSQAAQGGPAKQLLPLERVYQEIAILKKLDHVNVVKLIEVLDDPAEDNLYLALQNQAQNIQLDSTNIAKPHSLLPSEQQDSGSTWAARSVFDLLRKGPVMEVPCDKPFSEEQARLYLRDVILGLEYLHCQKIVHRDIKPSNLLLGDDGHVKIADFGVSNQFEGNDAQLSSTAGTPAFMAPEAISDSGQSFSGKALDVWATGVTLYCFVYGKCPFIDDFILALHRKIKNEPVVFPEGPEISEELKDLILKMLDKNPETRIGVPDIKLHPWVTKNGEEPLPSEEEHCSVVEVTEEEVKNSVRLIPSWTTVILVKSMLRKRSFGNPFEPQARREERSMSAPGNLLV
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)