Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB1405286
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EFHD1 antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp781H0842, FLJ13612, MST133, MSTP133, PP3051
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~33.81 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EFHD1(80303)
Descripción general
EFHD1 is an EF-hand domain-containing protein that displays increased expression during neuronal differentiation (Tominaga and Tomooka, 2002 [PubMed 12270117]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
EFHD1 (NP_079478.1, 168 a.a. ~ 238 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GLMALAKLSEIDVALEGVKGAKNFFEAKVQALSSASKFEAELKAEQDERKREEEERRLRQAAFQKLKANFN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)