Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB1405267
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LASS4 antibody produced in mouse
clone 7D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CerS4, FLJ12089, Trh1
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7D5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.24 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LASS4(79603)
Inmunógeno
LASS4 (NP_078828, 57 a.a. ~ 139 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ERFIGLPLSRWLGVRDQTRRQVKPNATLEKHFLTEGHRPKEPQLSLLAAQCGLTLQQTQRWFRRRRNQDRPQLTKKFCEASWR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gang Xu et al.
Circulation research, 105(5), 500-510 (2009-08-01)
Human heregulins, neuregulin-1 type I polypeptides that activate proliferation, differentiation, and survival of glial cells, neurons, and myocytes, are expressed in macrophage foam cells within human coronary atherosclerotic lesions. Macrophage foam cell formation, characterized by cholesterol ester accumulation, is modulated