Documentos clave
SAB1405253
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RGS18 antibody produced in mouse
clone 1G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
RGS13
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~51.96 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RGS18(64407)
Descripción general
This gene encodes a member of the regulator of G-protein signaling family. This protein is contains a conserved, 120 amino acid motif called the RGS domain. The protein attenuates the signaling activity of G-proteins by binding to activated, GTP-bound G alpha subunits and acting as a GTPase activating protein (GAP), increasing the rate of conversion of the GTP to GDP. This hydrolysis allows the G alpha subunits to bind G beta/gamma subunit heterodimers, forming inactive G-protein heterotrimers, thereby terminating the signal. Alternate transcriptional splice variants of this gene have been observed but have not been thoroughly characterized. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RGS18 (AAH20632, 1 a.a. ~ 235 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
METTLLFFSQINMCESKEKTFFKLIHGSGKEETSKEAKIRAKEKRNRLSLLVQKPEFHEDTRSSRSGHLAKETRVSPEEAVKWGESFDKLLSHRDGLEAFTRFLKTEFSEENIEFWIACEDFKKSKGPQQIHLKAKAIYEKFIQTDAPKEVNLDFHTKEVITNSITQPTLHSFDAAQSRVYQLMEQDSYTRFLKSDIYLDLMEGRPQRPTNLRRRSRSFTCNEFQDVQSDVAIWL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)