Documentos clave
SAB1405176
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ERBB2IP, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 10G1, ascites fluid
Sinónimos:
ERBIN, LAP2
Seleccione un Tamaño
200 μL
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μL
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10G1, monoclonal
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ERBB2IP(55914)
Descripción general
This gene is a member of the leucine-rich repeat and PDZ domain (LAP) family. The encoded protein contains 17 leucine-rich repeats and one PDZ domain. It binds to the unphosphorylated form of the ERBB2 protein and regulates ERBB2 function and localization. It has also been shown to affect the Ras signaling pathway by disrupting Ras-Raf interaction. Alternate transcriptional splice variants encoding different isoforms have been found for this gene, but only two of them have been characterized to date. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ERBB2IP (NP_061165, 1272 a.a. ~ 1371 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QGHELAKQEIRVRVEKDPELGFSISGGVGGRGNPFRPDDDGIFVTRVQPEGPASKLLQPGDKIIQANGYSFINIEHGQAVSLLKTFQNTVELIIVREVSS
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)