Documentos clave
SAB1405157
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ASF1B antibody produced in mouse
clone 1B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CIA-II, FLJ10604
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~48.33 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ASF1B(55723)
Descripción general
This gene encodes a member of the H3/H4 family of histone chaperone proteins and is similar to the anti-silencing function-1 gene in yeast. The encoded protein is the substrate of the tousled-like kinase family of cell cycle-regulated kinases, and may play a key role in modulating the nucleosome structure of chromatin by ensuring a constant supply of histones at sites of nucleosome assembly. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ASF1B (AAH36521, 1 a.a. ~ 202 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAKVSVLNVAVLENPSPFHSPFRFEISFECSEALADDLEWKIIYVGSAESEEFGQILDSVLVGPVPAGRHMFVFQADAPNPSLIPETDAVGVTVVLITCTYHGQEFIRVGYYVNNEYLNPELRENPPMKPDFSQLQRNILASNPRVTRFHINWDNNMDRLEAIETQDPSLGCGLPLNCTPIKGLGLPGCIPGLLPENSMDCI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)