Documentos clave
SAB1404912
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SOX21 antibody produced in mouse
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
SOX25
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3H4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36.34 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SOX21(11166)
Descripción general
SRY-related HMG-box (SOX) genes encode a family of DNA-binding proteins containing a 79-amino acid HMG (high mobility group) domain that shares at least 50% sequence identity with the DNA-binding HMG box of the SRY protein (MIM 480000). SOX proteins are divided into 6 subgroups based on sequence similarity within and outside of the HMG domain. For additional background information on SOX genes, see SOX1 (MIM 602148).[supplied by OMIM
Inmunógeno
SOX21 (NP_009015, 91 a.a. ~ 184 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KFAFPVPYGLGGVADAEHPALKAGAGLHAGAGGGLVPESLLANPEKAAAAAAAAAARVFFPQSAAAAAAAAAAAAAGSPYSLLDLGSKMAEISS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)