Documentos clave
SAB1404877
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EDAR antibody produced in mouse
clone 3A7, ascites fluid
Sinónimos:
DL, ED1R, ED3, ED5, EDA-A1R, EDA1R, EDA3, FLJ94390
Seleccione un Tamaño
200 μL
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μL
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A7, monoclonal
mol peso
antigen ~38.76 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EDAR(10913)
Descripción general
This gene encodes a member of the tumor necrosis factor receptor family. The encoded transmembrane protein is a receptor for the soluble ligand ectodysplasin A, and can activate the nuclear factor-kappaB, JNK, and caspase-independent cell death pathways. It is required for the development of hair, teeth, and other ectodermal derivatives. Mutations in this gene result in autosomal dominant and recessive forms of hypohidrotic ectodermal dysplasia. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
EDAR (NP_071731, 64 a.a. ~ 178 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TKDEDYGCVPCPAEKFSKGGYQICRRHKDCEGFFRATVLTPGDMENDAECGPCLPGYYMLENRPRNIYGMVCYSCLLAPPNTKECVGATSGASANFPGTSGSSTLSPFQHAHKEL
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)