Documentos clave
SAB1404862
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NUDC antibody produced in mouse
clone 6F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HNUDC, MNUDC, NPD011
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6F12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~62.52 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NUDC(10726)
Descripción general
NudC was first identified as a regulator of nuclear movement in the asexual reproductive cycle of the filamentous fungus Aspergillus nidulans. Human NUDC is a nuclear movement protein that associates with dynein (see DYNC1H1; MIM 600112) (Aumais et al., 2003 [PubMed 12679384]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
NUDC (AAH02399, 1 a.a. ~ 331 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGGEQEEERFDGMLLAMAQQHEGGVQELVNTFFSFLRRKTDFFIGGEEGMAEKLITQTFSHHNQLAQKTRREKRARQEAERREKAERAARLAKEAKSETSGPQIKELTDEEAERLQLEIDQKKDAENHEAQLKNGSLDSPGKQDTEEDEGEDEKDKGKLKPNLGNGADLPNYRWTQTLSELDLAVPFCVNFRLKGKDMVVDIQRRHLRVGLKGQPAIIDGELYNEVKVEESSWLIEDGKVVTVHLEKINKMEWWSRLVSSDPEINTKKINPENSKLSDLDSETRSMVEKMMYDQRQKSMGLPTSDEQKKQEILKKFMDQHPEMDFSKAKFN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)