SAB1404853
Monoclonal Anti-CAMKK2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CAMKK, CAMKKB, KIAA0787, MGC15254
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4C7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~40.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CAMKK2(10645)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MSSCVSSQPSSNRAAPQDELGGRGSSSSESQKPCEALRGLSSLSIHLGMESFIVVTECEPGCAVDLGLARDRPLEADGQEVPLDSSGSQARPHLSGRKLSLQERSQGGLAAGGSLDMNGRCICPSLPYSP
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)