Documentos clave
SAB1404662
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PSTPIP1 antibody produced in mouse
clone 1D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CD2BP1, CD2BP1L, CD2BP1S, H-PIP, PAPAS, PSTPIP
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~71.87 kDa
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PSTPIP1(9051)
Descripción general
The protein encoded by this gene binds to the cytoplasmic tail of CD2, an effector of T cell activation and adhesion, negatively affecting CD2-triggered T cell activation. The encoded protein appears to be a scaffold protein and a regulator of the actin cytoskeleton. It has also been shown to bind ABL1, PTPN18, WAS, CD2AP, and PTPN12. Mutations in this gene are a cause of PAPA syndrome. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PSTPIP1 (AAH08602, 1 a.a. ~ 416 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MMPQLQFKDAFWCRDFTAHTGYEVLLQRLLDGRKMCKDMEELLRQRAQAEERYGKELVQIARKAGGQTEINSLRASFDSLKQQMENVGSSHIQLALTLREELRSLEEFRERQKEQRKKYEAVMDRVQKSKLSLYKKAMESKKTYEQKCRDADDAEQAFERISANGHQKQVEKSQNKARQCKDSATEAERVYRQSIAQLEKVRAEWEQEHRTTCEAFQLQEFDRLTILRNALWVHSNQLSMQCVKDDELYEEVRLTLEGCSIDADIDSFIQAKSTGTEPPAPVPYQNYYDREVTPLTSSPGIQPSCGMIKRFSGLLHGSPKTTSLAASAASTETLTPTPERNEGVYTAIAVQEIQGNPASPAQEYRALYDYTAQNPDELDLSAGDILEVILEGEDGWWTVERNGQRGFVPGSYLEKL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)