Documentos clave
SAB1404622
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNFRSF6B antibody produced in mouse
clone 1F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DCR3, DJ583P15.1.1, M68, TR6
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNFRSF6B(8771)
Descripción general
This gene belongs to the tumor necrosis factor receptor superfamily. The encoded protein is postulated to play a regulatory role in suppressing FasL- and LIGHT-mediated cell death. It acts as a decoy receptor that competes with death receptors for ligand binding. Overexpression of this gene has been noted in gastrointestinal tract tumors, and it is located in a gene-rich cluster on chromosome 20, with other potentially tumor-related genes. Two transcript variants encoding the same isoform, but differing in the 5′ UTR, have been observed for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
TNFRSF6B (NP_116563, 32 a.a. ~ 141 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ETPTYPWRDAETGERLVCAQCPPGTFVQRPCRRDSPTTCGPCPPRHYTQFWNYLERCRYCNVLCGEREEEARACHATHNRACRCRTGFFAHAGFCLEHASCPPGAGVIAP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)