Documentos clave
SAB1404476
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TLR5 antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ10052, MGC126430, MGC126431, SLEB1, TIL3
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~39.09 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TLR5(7100)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a member of the Toll-like receptor (TLR) family which plays a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLRs are highly conserved from Drosophila to humans and share structural and functional similarities. They recognize pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) that are expressed on infectious agents, and mediate the production of cytokines necessary for the development of effective immunity. The various TLRs exhibit different patterns of expression. This gene product is expressed in myelomonocytic cells, and recognizes bacterial flagellin, a principal component of bacterial flagella and a virulence factor. The activation of this receptor mobilizes the nuclear factor NF-kappaB and stimulates tumour necrosis factor-alpha production. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
TLR5 (NP_003259, 517 a.a. ~ 634 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LPPGVFSHLTALRGLSLNSNRLTVLSHNDLPANLEILDISRNQLLAPNPDVFVSLSVLDITHNKFICECELSTFINWLNHTNVTIAGPPADIYCVYPDSFSGVSLFSLSTEGCDEEEV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)