Documentos clave
SAB1404407
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SRM, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C1, ascites fluid
Sinónimos:
PAPT, SPDSY, SPS1, SRML1
Seleccione un Tamaño
200 μL
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μL
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C1, monoclonal
mol peso
antigen ~37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SRM(6723)
Descripción general
The polyamines putrescine, spermine, and spermidine are ubiquitous polycationic mediators of cell growth and differentiation. Spermidine synthase is one of four enzymes in the polyamine-biosynthetic pathway and carries out the final step of spermidine biosynthesis. This enzyme catalyzes the conversion of putrescine to spermidine using decarboxylated S-adenosylmethionine as the cofactor. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SRM (AAH00309, 203 a.a. ~ 301 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LCCQGECQWLHLDLIKEMRQFCQSLFPVVAYAYCTIPTYPSGQIGFMLCSKNPSTNFQEPVQPLTQQQVAQMQLKYYNSDVHRAAFVLPEFARKALNDV
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)