Documentos clave
SAB1404363
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SFRS3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
100 μG
482,00 €
482,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
482,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
482,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.46 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~0.24 mg/mL
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG3κ
secuencia del inmunógeno
MHRDSCPLDCKVYVGNLGNNGNKTELERAFGYYGPLRSVWVARNPPGFAFVEFEDPRDAADAVRELDGRTLCGCRVRVELSNGEK*
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SFRS3(6428)
Descripción general
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant SFRS3.
Inmunógeno
SFRS3 (NP_003008, 1 a.a. ~ 86 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Forma física
Clear, colorless solution in phosphate buffered saline, pH 7.2
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)