Documentos clave
SAB1404343
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RXRG, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B2, ascites fluid
Sinónimos:
NR2B3, RXRC
Seleccione un Tamaño
200 μL
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μL
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B2, monoclonal
mol peso
antigen ~29.63 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RXRG(6258)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene encodes a member of the retinoid X receptor (RXR) family of nuclear receptors which are involved in mediating the antiproliferative effects of retinoic acid (RA). This receptor forms dimers with the retinoic acid, thyroid hormone, and vitamin D receptors, increasing both DNA binding and transcriptional function on their respective response elements. This gene is expressed at significantly lower levels in non-small cell lung cancer cells. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RXRG (-, 1 a.a. ~ 33 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MYGNYSHFMKFPAGYGGCSSPALQLLLSTSLG
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)