Documentos clave
SAB1404261
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KLK10, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G8, ascites fluid
Sinónimos:
NES1, PRSSL1
Seleccione un Tamaño
200 μL
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μL
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G8, monoclonal
mol peso
antigen ~38.21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG1λ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KLK10(5655)
Categorías relacionadas
Descripción general
Kallikreins are a subgroup of serine proteases having diverse physiological functions. Growing evidence suggests that many kallikreins are implicated in carcinogenesis and some have potential as novel cancer and other disease biomarkers. This gene is one of the fifteen kallikrein subfamily members located in a cluster on chromosome 19. Its encoded protein is secreted and may play a role in suppression of tumorigenesis in breast and prostate cancers. Alternate splicing of this gene results in multiple transcript variants encoding the same protein. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
KLK10 (NP_002767, 167 a.a. ~ 276 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DQCQVAGWGTTAARRVKYNKGLTCSSITILSPKECEVFYPGVVTNNMICAGLDRGQDPCQSDSGGPLVCDETLQGILSWGVYPCGSAQHPAVYTQICKYMSWINKVIRSN
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)